Learn More
2,2'-Biphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-66905
29.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1806-29-7
C12H10O2
186.21
MFCD00002210
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
15731
CHEBI:28970
2-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1806-29-7
C12H10O2
186.21
MFCD00002210
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
15731
CHEBI:28970
2-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2′-Biphenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Farbe Beige bis Beige-Grau
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 315°C
Flammpunkt 154°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4C6H4OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 989
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Biphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.