Learn More
2,2'-Bipyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314504
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314504 250 mg 250 Milligramm
11304504 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314504 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01190.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 34671-83-5 | C8H6N4 | 158.16 g/mol
2,2'-Bipyrimidine is used in the preparation of 5-bromo-[2,2']bipyrimidinyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Bipyrimidin wird bei der Herstellung von 5-bromo-[2,2′] Bipyrimidinyl verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34671-83-5
Summenformel C8H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
MDL-Nummer MFCD00014600
InChI-Schlüssel HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyrimidine, 2,2'-bipyrimidyl, 2,2-bipyrimidine, bpym, 2-pyrimidin-2-yl pyrimidine, bipyrimidine, 2,2'-bipyrimidinyl, 2,2'-dipyrimidyl, 2,2;-bipyrimidine
PubChem CID 123444
SMILES C1=CN=C(N=C1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bipyrimidine
Schmelzpunkt 110°C to 116°C
Menge 250 mg
Beilstein 607396
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 2-Pyrimidin-2-ylpyrimidin
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 96%