missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Bichinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7081094
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
119-91-5
C18H12N2
256.308
MFCD00006740
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
8412
2-Chinolin-2-ylchinolin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
119-91-5
C18H12N2
256.308
MFCD00006740
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
8412
2-Chinolin-2-ylchinolin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3

2,2'-Biquinoline is used as a reagent for spectrophotometric determination of Cu and as an indicator for titration of organolithium reagents, giving yellow-green charge-transfer complexes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,2′-Biquinolin wird als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Cu und als Indikator für die Titration von Organolithiumreagenzien verwendet, wodurch gelb-grüne Ladungstransferkomplexe entstehen.

Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.001 g/l).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2'-Biquinoline
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 1 g
Beilstein 187259
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.001g/L).
Formelmasse 256.31
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'