Learn More
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)Hexafluoropropan, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077616
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
83558-87-6
C15H12F6N2O2
366.27
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-hexafluoropropane, 2-amino-4-2-3-amino-4-hydroxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl phenol, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis 2-aminophenol, phenol, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis 2-amino, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydrophenyl hexafluoropropane, 1,1-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethane
632603
2-amino-4-[2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]phenol
C1=CC(=C(C=C1C(C2=CC(=C(C=C2)O)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N)O
83558-87-6
C15H12F6N2O2
366.27
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-hexafluoropropane, 2-amino-4-2-3-amino-4-hydroxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl phenol, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis 2-aminophenol, phenol, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis 2-amino, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydrophenyl hexafluoropropane, 1,1-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethane
632603
2-amino-4-[2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]phenol
C1=CC(=C(C=C1C(C2=CC(=C(C=C2)O)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N)O
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Schmelzpunkt 238.0°C to 240.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 366.27
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.