Learn More
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10551231 100 g 100 Gramm
10592164 500 g -
10582164 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168871000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2′′-nitrilotriethanol
Namenshinweis 99+%
Extinktion (0.1M in H2O)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103.0°C to 104.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.