Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propionsäure-3,3,3-d3-Säure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethylolpropionic Acid-D7 |
| CAS | 1219802-03-5 |
| Summenformel | C5 D7 H3 O4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2,2-bis(hydroxymethyl-d2)- (ACI), 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propanoic-3,3,3-d3 acid (ACI), 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propionic-3,3,3-d3 Acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid-D7 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7 H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-Name | 3,3,3-Trideuterio-2,2-bis[dideuterio(hydroxy)methyl]propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.1736 |
| Formelmasse | 141.1018 g/mol |
| Mehr anzeigen |