Learn More
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052620
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
479719-88-5
C14H17BO2S2
292.22
MFCD04039974
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
3592790
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-Thiophen-2-ylthiophen-2-yl)-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
479719-88-5
C14H17BO2S2
292.22
MFCD04039974
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
3592790
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-Thiophen-2-ylthiophen-2-yl)-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Farbe Blau-Grün bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 292.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Geschmolzener Feststoff