Learn More
2-(2-Brom-6-chlorphenyl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30330752
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330752 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB59429010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromo-6-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 37777-77-8
Summenformel C8H6O2ClBr
Menge 10 mg
Synonym 2-Chloro-6-bromophenylacetic Acid, 2-Bromo-6-chlorobenzeneacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Br
IUPAC-Name 2-(2-Brom-6-chlorphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 249.49
Formelmasse 247.924
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.