Learn More
2-(2-Brom-6-chlorphenyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Bromo-6-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 37777-77-8 |
| Summenformel | C8H6O2ClBr |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-6-bromophenylacetic Acid, 2-Bromo-6-chlorobenzeneacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Br |
| IUPAC-Name | 2-(2-Brom-6-chlorphenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.49 |
| Formelmasse | 247.924 |