Learn More
2-[2-(Brommethyl)phenyl]thiophen, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110223
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
791078-04-1
C11H9BrS
253.157
MFCD07368537
IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
7060555
2-[2-(Brommethyl)phenyl]thiophol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
791078-04-1
C11H9BrS
253.157
MFCD07368537
IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
7060555
2-[2-(Brommethyl)phenyl]thiophol
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Chemischer Name oder Material 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl
Formelmasse 253.16
Reinheit (%) 95%