Learn More
2-(2-Chlor-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamin, TRC
Artikelnummer. 30350218
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350218 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC367770500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine
CAS 67287-36-9
Summenformel C10H14ClNO2
Menge 500 mg
Synonym 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzeneethanamine (ACI), 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-Chloro-3,4-dimethoxyphenethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C10H14ClNO2/c1-13-8-4-3-7(5-6-12)9(11)10(8)14-2/h3-4H,5-6,12H2,1-2H3
SMILES ClC1=C(CCN)C=CC(OC)=C1OC
IUPAC-Name 2-(2-Chlor-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
Formelmasse 215.07
Nom du produit