Learn More
2-(2-Chlorethoxy)acetylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Chloroethoxy)acetyl Chloride |
| CAS | 39229-33-9 |
| Summenformel | C4 H6 Cl2 O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6Cl2O2/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCOCC(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 2-(2-Chlorethoxy)acetylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157 |
| Formelmasse | 155.9745 |