Learn More
2-(2 -Chlorethoxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10194470 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10656572 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172260500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-89-7
Summenformel C4H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 124.56
MDL-Nummer MFCD00002870
InChI-Schlüssel LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
IUPAC-Name 2-(2-Chlorethoxy)ethanol
SMILES OCCOCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 180°C to 185°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4519 to 1.4539
Menge 50 mL
Beilstein 01, 467
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with ethyl alcohol and diethyl ether
Formelmasse 124.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.