missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Chlorphenoxy)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028093
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
35368-68-4
C8H8ClNO2
185.607
MFCD00173819
VFUNLXYSSCTXBG-UHFFFAOYSA-N
2-2-chlorophenoxy acetamide, acmc-1ago0, 2-chlorophenoxy acetamide, aronis24002
97329
2-(2-Chlorphenoxy)acetamid
C1=CC=C(C(=C1)OCC(=O)N)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
35368-68-4
C8H8ClNO2
185.607
MFCD00173819
VFUNLXYSSCTXBG-UHFFFAOYSA-N
2-2-chlorophenoxy acetamide, acmc-1ago0, 2-chlorophenoxy acetamide, aronis24002
97329
2-(2-Chlorphenoxy)acetamid
C1=CC=C(C(=C1)OCC(=O)N)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenoxy)acetamide
Menge 1 g
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'