Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | hydrogen 2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide chloride |
Formelmasse | 221.09 |
Reinheit (%) | 97% |