Learn More
2-(2-Chlorphenyl)-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228532
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3574-96-7
C13H9ClN2
228.68
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
chlorfenazole, 2-2-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, chlorfenazole iso, 1h-benzimidazole, 2-2-chlorophenyl, 2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, unii-rt668w2svp, 2-o-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
77123
2-(2-Chlorphenyl)-1H-Benzimidazol
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2)Cl
3574-96-7
C13H9ClN2
228.68
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
chlorfenazole, 2-2-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, chlorfenazole iso, 1h-benzimidazole, 2-2-chlorophenyl, 2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, unii-rt668w2svp, 2-o-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
77123
2-(2-Chlorphenyl)-1H-Benzimidazol
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2)Cl
Chemischer Name oder Material 2-(2-chlorophenyl)benzimidazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 223.2°C to 234.7°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 228.68
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.