Learn More
2,2'-Dibrombiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023760
38.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13029-09-9
C12H8Br2
312.004
MFCD00093707
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
83060
1-Brom-2-(2-bromphenyl)Benzol
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13029-09-9
C12H8Br2
312.004
MFCD00093707
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
83060
1-Brom-2-(2-bromphenyl)Benzol
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
2,2'-Dibromobiphenyl is used to produce 5,5-dimethyl-5H-dibenzosilole at the temperature of -78 - 20°C. It will need reagent n-BuLi and solvents diethyl ether, hexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Dibrombiphenyl wird zum Herstellen von 5,5-Dimethyl-5H-dibenzosilol bei einer Temperatur von -78 - 20 °C verwendet. Es benötigt n-BuLi und Lösungsmittel Diethylether, Hexan.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dibromobiphenyl
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3152
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 312.02
Reinheit (%) 98%