missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Dichlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol™

Artikelnummer. 30049494
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049494 25 mg 25 Milligramm
17944166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049494 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0102.180025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2,2-Dichlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 39084-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H11 Cl2 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288
InChI-Formel InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 232.11
Menge 25 mg
Formelmasse 231.0218 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.