missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Dichloroethanol, TRC

Artikelnummer. 30371437
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371437 5 g 5 Gramm
30382561 1 g -
30374595 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30371437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4343305G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 598-38-9
Summenformel C2 H4 Cl2 O
Molekulargewicht (g/mol) 114.96
Synonym 2,2-Dichloroethanol, Dichloroethanol, NSC 60513
IUPAC-Name 2,2-dichloroethanol
SMILES OCC(Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloroethanol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4Cl2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
Formelmasse 113.9639
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.