Learn More
2,2-Dichloroethanol, TRC
Artikelnummer. 30382561
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382561 1 g -
30371437 5 g 5 Gramm
30374595 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4343301G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-38-9
Summenformel C2 H4 Cl2 O
Molekulargewicht (g/mol) 114.96
Synonym 2,2-Dichloroethanol, Dichloroethanol, NSC 60513
IUPAC-Name 2,2-dichloroethanol
SMILES OCC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloroethanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4Cl2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
Formelmasse 113.9639