Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812660
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
656-46-2
C8H4F2O4
202.12
VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
608772
2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-5-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
656-46-2
C8H4F2O4
202.12
VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
608772
2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-5-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Chemischer Name oder Material 2, 2-Difluoro-1, 3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.