Learn More
2,2-Difluoracetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoroacetamide |
| CAS | 359-38-6 |
| Summenformel | C2H3F2NO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Difluoroacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H3F2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| SMILES | NC(=O)C(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2-Difluoracetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 95.05 |
| Formelmasse | 95.0183 |