Learn More
2,2-Difluoracetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359959
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359959 250 mg 250 Milligramm
11369959 1 g 1 Gramm
11379959 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25750.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 395-01-7 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
2,2-Difluoroacetophenone acts as an intermediate in the preparation of various substances such as pharmaceuticals. Further, it is used in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides. In addition to this, it undergoes reduction with (-)-diisopinocampheylchloroborane chloride to get R-alcohols of purity 85% ee.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluoroacetophenone acts as an intermediate in the preparation of various substances such as pharmaceuticals. Weiter wird es bei der Eintopfsynthese von difluormethylierten Arenen aus Arylchloriden und Bromiden verwendet. Darüber hinaus wird es mit (-)-Diisopinocampheylchloroboranchlorid reduziert, um R-Alkohole mit einem Reinheitsgrad von 85 % zu erhalten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-01-7
Summenformel C8H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.132
MDL-Nummer MFCD06246879
InChI-Schlüssel OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro
PubChem CID 273286
IUPAC-Name 2,2-Difluoro-1-Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoroacetophenone
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Siedepunkt 53°C to 54°C (12 mmHg)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4955
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 156.13
Reinheit (%) 95%