Learn More
2,2-Difluorethylamin-d2-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride |
| CAS | 2733213-72-2 |
| Summenformel | C2H3D2F2N • HCl |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2,2-Difluoro-1-ethanamine-d2 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H/i/hD2 |
| SMILES | [2H]N(CC(F)F)[2H].Cl |
| IUPAC-Name | 2,2-Difluorethan-1-amin-d2-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.54 |
| Formelmasse | 119.03 |