Learn More
2,2-Difluorethylamin-d2-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30385137
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385137 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30385137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445816100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride
CAS 2733213-72-2
Summenformel C2H3D2F2N • HCl
Menge 100 mg
Synonym 2,2-Difluoro-1-ethanamine-d2 Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H/i/hD2
SMILES [2H]N(CC(F)F)[2H].Cl
IUPAC-Name 2,2-Difluorethan-1-amin-d2-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 119.54
Formelmasse 119.03