Learn More
2,2-Difluorbernsteinsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2,2-Difluorosuccinic acid is used in the preparation of fluorofumaric acid. It is also used in enolate alkylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluorsuccinylsäure wird bei der Herstellung von Fluorfumarsäure verwendet. Findet auch bei der Enolat-Alkylierung Anwendung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
2,2-Difluorsuccinylsäure wird bei der Herstellung von Fluorfumarsäure verwendet. Findet auch bei der Enolat-Alkylierung Anwendung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluorosuccinic acid |
Schmelzpunkt | 139°C to 144°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1773355 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 154.07 |
Reinheit (%) | 94% |