Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5,5-dicarbonsäuredimethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 111934-93-1 |
| Summenformel | C10 H16 O6 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O6/c1-9(2)15-5-10(6-16-9,7(11)13-3)8(12)14-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(COC(C)(C)OC1)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.23 |
| Formelmasse | 232.0947 |