Learn More
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30382525
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382525 25 mg
30371818 50 mg
30375758 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48187325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38002-92-5
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-5-benzofurancarboxaldehyde (ACI), 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,2-Dimethyl-3H-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxaldehyde
IUPAC-Name 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C2OC(C)(C)CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-11(2)6-9-5-8(7-12)3-4-10(9)13-11/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Formelmasse 176.08