Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12OS/c1-10(2)6-7-5-8(12)3-4-9(7)11-10/h3-5,12H,6H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 180.0609 |