Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol, TRC
Artikelnummer. 30379755
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379755 250 mg -
30373624 50 mg -
30377822 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461548250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1248920-72-0
Summenformel C10H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.27
SMILES CC1(C)Cc2cc(S)ccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12OS/c1-10(2)6-7-5-8(12)3-4-9(7)11-10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
Formelmasse 180.0609