Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2,2-Dimethyl-3H-1-benzofuran-7-amin |
Formelmasse | 163.22 |
Reinheit (%) | 95% |