Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1 -Benzofluran-7-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd |
Formelmasse | 176.21 |
Reinheit (%) | 97% |