Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1-Benzofuran-7-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783043
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10783043 1 g 1 Gramm
10418314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783043 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27201DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 42327-95-7
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD03426826
InChI-Schlüssel AVVACPBRCFXZMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2, 3-dihydro-2, 2-dimethylbenzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795469
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-3H-1-Benzofuran-7-Carbonsäure
SMILES CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%