Learn More
(2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamin, ≥97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC27213CB
Weitere Details : CAS : 868755-44-6 Netto-Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10011724
  • 123.20 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
13-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
868755-44-6
177.247
BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
18525713
CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)CN)C
C11H15NO
MFCD08271885
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
(2,2-Dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)methanamin
Spezifikation
(2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine
250mg
96.5
97%
MFCD08271885
BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
(2,2-Dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)methanamin
18525713
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
868755-44-6
100.0
C11H15NO
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)CN)C
177.247
177.25
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation