Learn More
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15466236
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
85160-83-4
C10H10N2O4
222.20
MFCD11048438
KGWYDVZSGRHPFK-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-1,4-benzooxazine-3 4h-one
12793543
2,2-Dimethyl-7-Nitro-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=CC(=C2)[N+]([O-])=O
85160-83-4
C10H10N2O4
222.20
MFCD11048438
KGWYDVZSGRHPFK-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-7-nitro-2h-1,4-benzooxazine-3 4h-one
12793543
2,2-Dimethyl-7-Nitro-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=CC(=C2)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Ticagrelor intermediate.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Menge 250 mg
Formelmasse 222.2
Reinheit (%) 97%