Learn More
2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696645
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
70298-89-4
C10H14N2O
178.235
MFCD00996248
JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
427059
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropanamid
CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
70298-89-4
C10H14N2O
178.235
MFCD00996248
JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
427059
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropanamid
CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%