Learn More
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]Benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Formelmasse | 209.24 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |