Learn More
2,2-Dimethylhexanosäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11303646
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
813-72-9
C8H16O2
144.21
MFCD00965097
YTTWDTVYXAEAJA-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-hexanoic acid, hexanoic acid,2,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexanoicacid, dimethylhexanoic acid, dimethyl-hexanoic acid, acmc-209plb, 2,2-dimethyl hexanoic acid, #, hexanoic acid, 2,2-dimethyl, yttwdtvyxaeaja-uhfffaoysa
163217
2,2-dimethylhexanoic acid
CCCCC(C)(C)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
813-72-9
C8H16O2
144.21
MFCD00965097
YTTWDTVYXAEAJA-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-hexanoic acid, hexanoic acid,2,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexanoicacid, dimethylhexanoic acid, dimethyl-hexanoic acid, acmc-209plb, 2,2-dimethyl hexanoic acid, #, hexanoic acid, 2,2-dimethyl, yttwdtvyxaeaja-uhfffaoysa
163217
2,2-dimethylhexanoic acid
CCCCC(C)(C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylhexanoic acid
Dichte 0.913
Siedepunkt 216°C to 220°C
Brechungsindex 1.427
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1749961
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 94%