Learn More
2,2-Diphenylcyclopropancarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 7150-12-1 |
| Summenformel | C16 H14 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | NSC 120410, NSC 74083 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-15(18)14-11-16(14,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 2,2-Diphenylcyclopropan-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.28 |
| Formelmasse | 238.0994 |