Learn More
2,2-Diphenylpropionitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023939
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5558-67-8
C15H13N
207.276
MFCD00001846
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
79677
2,2-diphenylpropannitril
CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5558-67-8
C15H13N
207.276
MFCD00001846
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
79677
2,2-diphenylpropannitril
CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2-Diphenylpropionitrile
Dichte 1.108
Siedepunkt 144°C to 145°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.572
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1955952
Synonym 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile
Formelmasse 207.28
Reinheit (%) 97%