Learn More
2,2'-Dipicolylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Dipicolylamine |
| CAS | 1539-42-0 |
| Summenformel | C12H13N3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2 |
| SMILES | C(NCc1ccccn1)c2ccccn2 |
| IUPAC-Name | 1-Pyridin-2-yl-N-(Pyridin-2-ylmethyl)methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.25 |
| Formelmasse | 199.1109 |