missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazol], TRC

Artikelnummer. 30377472
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377472 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30377472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49417525G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole]
CAS 66666-63-5
Summenformel C6H6N4S4
Menge 25 g
Synonym 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3
SMILES Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1
IUPAC-Name 2-Methyl-5-[(5-Methyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)disulfanyl]-1,3,4-Thiadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 262.4
Formelmasse 261.9475
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.