Learn More
2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazol], TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole] |
| CAS | 66666-63-5 |
| Summenformel | C6H6N4S4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3 |
| SMILES | Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-5-[(5-Methyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)disulfanyl]-1,3,4-Thiadiazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.4 |
| Formelmasse | 261.9475 |