missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Ethylenbis-(1,3-dithian), ≥ 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7046763
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
14947-53-6
C10H18S4
266.49
MFCD00040467
RVIPSMFHRZBJRI-UHFFFAOYSA-N
2,2'-ethylenebis 1,3-dithiane, 2,2'-ethylene di-1,3-dithiane, 2-2-1,3-dithian-2-yl ethyl-1,3-dithiane, 2,2'-ethane-1,2-diylbis 1,3-dithiane, acmc-1c6g9, 1,2-di 1,3-dithian-2-yl ethane, 1,3-dithiane,2,2'-1,2-ethanediyl bis
84720
2-[2-(1,3-Dithian-2-yl)Ethyl]-1,3-Dithian
C(CC1SCCCS1)C1SCCCS1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
14947-53-6
C10H18S4
266.49
MFCD00040467
RVIPSMFHRZBJRI-UHFFFAOYSA-N
2,2'-ethylenebis 1,3-dithiane, 2,2'-ethylene di-1,3-dithiane, 2-2-1,3-dithian-2-yl ethyl-1,3-dithiane, 2,2'-ethane-1,2-diylbis 1,3-dithiane, acmc-1c6g9, 1,2-di 1,3-dithian-2-yl ethane, 1,3-dithiane,2,2'-1,2-ethanediyl bis
84720
2-[2-(1,3-Dithian-2-yl)Ethyl]-1,3-Dithian
C(CC1SCCCS1)C1SCCCS1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2'-Ethylenebis(1,3-dithiane)
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 1 g
Beilstein 1237944
Formelmasse 266.51
Reinheit (%) ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'