Learn More
(2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)Essigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055137
82.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
166108-71-0
C21H23NO6
385.416
MFCD01321015
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
2756092
2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylaminoethoxy)ethoxy]ethoxy]essigsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
166108-71-0
C21H23NO6
385.416
MFCD01321015
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
2756092
2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylaminoethoxy)ethoxy]ethoxy]essigsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)acetic acid
Farbe Weiß
Strukturformel FmocNHCH2CH2OCH2CH2OCH2CO2H
Menge 250 mg
Beilstein 9658732
Formelmasse 385.42
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver