Learn More
2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic Acid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30397352
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397352 50 mg 50 Milligramm
30394991 25 mg -
30393106 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH97278850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1809272-85-2
Summenformel C13 H12 N2 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 324.31
Synonym 4-Thiazolecarboxylic acid, 2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]- (ACI), 2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid (ACI), 2-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylic Acid, 2-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazole-4carboxylic Acid
IUPAC-Name 2-(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylic acid
SMILES O=C(C1=CSC(NC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2O)=O)=N1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N2O6S/c1-20-9-3-6(8(16)4-10(9)21-2)11(17)15-13-14-7(5-22-13)12(18)19/h3-5,16H,1-2H3,(H,18,19)(H,14,15,17)
Formelmasse 324.04