Learn More
2-[[(2-Hydroxyethyl)methylamino]methyl]benzhydrolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(((2-Hydroxyethyl)methylamino)methyl)benzhydrol Hydrochloride |
| CAS | 13678-16-5 |
| Summenformel | C17 H21 N O2 . HCl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-[[(2-hydroxyethyl)methylamino]methyl]-alpha-phenyl-Benzenemethanol hydrochloride, 2-((2-(Hydroxy(phenyl)methyl)benzyl)(methyl)amino)ethanol hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(11-12-19)13-15-9-5-6-10-16(15)17(20)14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17,19-20H,11-13H2,1H3;1H |
| SMILES | OCCN(CC1=C(C(C2=CC=CC=C2)O)C=CC=C1)C.Cl |
| IUPAC-Name | 2-((2-(Hydroxy(phenyl)methyl)benzyl)(methyl)amino)ethan-1-ol-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.82 |
| Formelmasse | 307.1339 |