Learn More
2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide, TRC
Artikelnummer. 30408040
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408040 100 mg -
30400647 10 mg 10 Milligramm
30394998 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30408040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI717537100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217360-63-8
Summenformel C10H8D4INO
Molekulargewicht (g/mol) 293.14
Synonym 6-Iodo-N,N-dimethyl-benzene-2,3,4,5-d4-acetamide
IUPAC-Name N,N-dimethyl-2-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodophenyl)acetamide
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)N(C)C)c(I)c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12INO/c1-12(2)10(13)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6H,7H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Formelmasse 293.0215