Learn More
2-(2-Methoxyethoxy)essigsäure (90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methoxyethoxy)acetic Acid |
| CAS | 16024-56-9 |
| Summenformel | C5H10O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (2-Methoxyethoxy)acetic Acid, 3,6-Dioxaheptanoic Acid, NSC 127858 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COCCOCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(2-Methoxyethoxy)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.13 |
| Formelmasse | 134.0579 |