Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)-1,3-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30004165
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004165 50 mg 50 Milligramm
30007296 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27163050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14007-09-1
Summenformel C10 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, Guaifenesin Imp. B (EP), B-Isomer of Guaifenesin, Isoguaifenesin
IUPAC-Name 2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
SMILES COc1ccccc1OC(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Formelmasse 198.0892
Reinheit (%) >95%